Learn More
Simazina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Simazine D10 |
| CAS | 220621-39-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 2H10 H2 Cl N5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Simazine D10, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N2,N4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N,N'-di(ethyl-d5)- (9CI), 6-Chloro-N2,N4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.72 |
| Mostrar más |