Learn More
Simazina-d10 (dietil-d10), CDN
Código de producto. 30319403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319403 0.01 g 0.01 g
30314325 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319403 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND56540.01G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Simazine D10
CAS 220621-39-6
Fórmula molecular C7 2H10 H2 Cl N5
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Simazine D10
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])n1
Nombre IUPAC 6-cloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 211.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1409 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.