Learn More
Silemina (>80%), TRC
Código de producto. 30132933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
300 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132933 25 g 25 g
30132736 300 mg 300 miligramos
17982855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46589525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65666-07-1
Fórmula molecular C25H22O10
Peso molecular (g/mol) 482.44
Sinónimo Apihepar, Darsil, Flavobion, Karsilin, Laragon, Legalon, Legalon 70, Pluropon, Silarin, Silepar, Silirex, Silistrong, Silmar, Silymarin Group, Silystrong
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-il)croman-4-una
SMILES COC1=C(O)C=CC(C2C(CO)OC3=C(C=C(C4C(O)C(C5=C(O)C=C(O)C=C5O4)=O)C=C3)O2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silymarin
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.12