Learn More
Macherey-Nagel™ Sililación con TSIM
Código de producto. 12847781 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12847781 5 x 10 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 12847781 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701310.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.85€ / paquete de 50
    Ahorro 16.15€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Cantidad 5 x 10 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TSIM, 5x10 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-trimethylsilyl-imidazole