Learn More
Thermo Scientific™ Disolventes para sililación
Código de producto. 11581941 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
Acetonitrilo
Dimetilformamida (DMF)
Dimetilsulfóxido (DMSO)
Piridina
Tetrahidrofurano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
50 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar Tamaño de la unidad
11581941 Dimetilsulfóxido (DMSO) 1 PCS
11577821 Acetonitrilo cada uno
11561941 Dimetilformamida (DMF) 1 PCS
11536661 Piridina 50 ml
11556661 Tetrahidrofurano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11581941 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS20684
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles.
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles. Se purifican, secan y envasan en nitrógeno en prácticos viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ y se suministran con septos de elastómero para permitir el acceso inmediato a la muestra sin exposición a la humedad y el oxígeno. Utilice disolventes polares (acetonitrilo, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, piridina, tetrahirdrofurano) para facilitar las reacciones; se pueden utilizar disolventes orgánicos no polares, pero no se acelerará la velocidad de reacción.
Uso recomendado
Evite el agua o el alcohol, ya que reaccionan con los reactivos de TMS con el hidrógeno activo.
Evite las cetonas enolizables.
Utilice dimetilformamida para esteroides y otras moléculas de gran tamaño.
Utilice dimetilsulfóxido para preparar derivados de TMS de alcoholes terciarios y algunos compuestos con baja solubilidad en otros disolventes para sililación.
La piridina es un excelente disolvente y medio de reacción para reacciones de MS y es un aceptador de HCI en las reacciones en las que intervienen organoclorosilanos.
Otros disolventes que suelen utilizarse son el tetrahidrofurano y el acetonitrilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Riesgos Evite el alcohol y el agua
Componentes estándar Dimetilsulfóxido (DMSO)
Almacenamiento 20 °C a 25 °C
Cantidad 50 mL