Learn More
Thermo Scientific™ Disolventes para sililación
Código de producto. 11577821 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
Acetonitrilo
Dimetilformamida (DMF)
Dimetilsulfóxido (DMSO)
Piridina
Tetrahidrofurano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
50 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar unitSize
11577821 Acetonitrilo cada uno
11561941 Dimetilformamida (DMF) 1 PCS
11581941 Dimetilsulfóxido (DMSO) 1 PCS
11536661 Piridina 50 ml
11556661 Tetrahidrofurano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11577821 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS20062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles.
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles. Se purifican, secan y envasan en nitrógeno en prácticos viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ y se suministran con septos de elastómero para permitir el acceso inmediato a la muestra sin exposición a la humedad y el oxígeno. Utilice disolventes polares (acetonitrilo, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, piridina, tetrahirdrofurano) para facilitar las reacciones; se pueden utilizar disolventes orgánicos no polares, pero no se acelerará la velocidad de reacción.
Uso recomendado
Evite el agua o el alcohol, ya que reaccionan con los reactivos de TMS con el hidrógeno activo.
Evite las cetonas enolizables.
Utilice dimetilformamida para esteroides y otras moléculas de gran tamaño.
Utilice dimetilsulfóxido para preparar derivados de TMS de alcoholes terciarios y algunos compuestos con baja solubilidad en otros disolventes para sililación.
La piridina es un excelente disolvente y medio de reacción para reacciones de MS y es un aceptador de HCI en las reacciones en las que intervienen organoclorosilanos.
Otros disolventes que suelen utilizarse son el tetrahidrofurano y el acetonitrilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Inflamable, nocivo, irritante
Descripción del artículo 50 mL
Componentes estándar Acetonitrilo
Concentración estándar Del 98 al 100%
Almacenamiento 4°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile