Learn More
Thermo Scientific™ Disolventes para sililación
Código de producto. 11536661 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
Acetonitrilo
Dimetilformamida (DMF)
Dimetilsulfóxido (DMSO)
Piridina
Tetrahidrofurano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
50 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar Tamaño de la unidad
11536661 Piridina 50 ml
11577821 Acetonitrilo cada uno
11561941 Dimetilformamida (DMF) 1 PCS
11581941 Dimetilsulfóxido (DMSO) 1 PCS
11556661 Tetrahidrofurano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11536661 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS27530
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles.
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles. Se purifican, secan y envasan en nitrógeno en prácticos viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ y se suministran con septos de elastómero para permitir el acceso inmediato a la muestra sin exposición a la humedad y el oxígeno. Utilice disolventes polares (acetonitrilo, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, piridina, tetrahirdrofurano) para facilitar las reacciones; se pueden utilizar disolventes orgánicos no polares, pero no se acelerará la velocidad de reacción.
Uso recomendado
Evite el agua o el alcohol, ya que reaccionan con los reactivos de TMS con el hidrógeno activo.
Evite las cetonas enolizables.
Utilice dimetilformamida para esteroides y otras moléculas de gran tamaño.
Utilice dimetilsulfóxido para preparar derivados de TMS de alcoholes terciarios y algunos compuestos con baja solubilidad en otros disolventes para sililación.
La piridina es un excelente disolvente y medio de reacción para reacciones de MS y es un aceptador de HCI en las reacciones en las que intervienen organoclorosilanos.
Otros disolventes que suelen utilizarse son el tetrahidrofurano y el acetonitrilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Inflamable, nocivo, irritante
Componentes estándar Piridina
Concentración estándar Del 98 al 100%
Almacenamiento -20°C
Cantidad 50 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine, Silyation Grade, 50 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.