Learn More
Macherey-Nagel™ Sililación
Código de producto. 10465625 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10465625 20 x 1 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 10465625 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701260.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.78€
    337.05€ / paquete de 20
    Ahorro 64.73€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cantidad 20 x 1 mL
Tipo Sililación
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MSHFBA, 20x1 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-methyl-N-trimethylsilyl-heptafluorobutyramide