Learn More
Macherey-Nagel™ Sililato sililo-991
Código de producto. 10491935 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
20 ml
10491935 1 ml 20 ml
1 options
Código de producto. 10491935 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701490.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    175.35€ / 20 ml
    Ahorro 4.65€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Descripción del artículo Sililato sililo-991
Cantidad 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • silyl-991
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N ,O-bis-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (BSTFA), trimethylchlorosilane (TMCS), chlorotrimethylsil