Learn More
Macherey-Nagel™ MSTFA sililante
Código de producto. 10471142 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10471142 1 ml 20 ml
1 options
Código de producto. 10471142 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    262.50€ / 20 ml
    Ahorro 16.50€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cantidad 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MSTFA, 20x1 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)