Learn More
Macherey-Nagel™ MBDSTFA sililante
Código de producto. 10388054 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388054 1 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 10388054 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701440.101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    387.45€ / paquete de 10
    Ahorro 24.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Cantidad 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MBDSTFA, 10x1 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: MBDSTFA