Learn More
Macherey-Nagel™ BSTFA sililante
Código de producto. 10407631 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10407631 10 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 10407631 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701220.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    273.00€ / paquete de 5
    Ahorro 17.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Cantidad 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BSTFA, 5x10 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N , O-bis-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (BSTFA)