Learn More
Silychristin, TRC
Código de producto. 17991145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991145 5 mg 5 miligramos
17910845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4658805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33889-69-9
Fórmula molecular C25 H22 O10
Peso molecular (g/mol) 482.44
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[(2R,3S)-2,3-dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-benzofuranyl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, (2R,3R)-, 4-Chromanone, 2-[2,3-dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-benzofuranyl]-3,5,7-trihydroxy-, (2S,3S)-(+)- (8CI), 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[2,3-dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-benzofuranyl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, [2R-[2α(2R*,3S*),3β]]-, (2R,3R)-2-[(2R,3S)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-benzofuranyl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, (+)-Silychristin, Silichristin, Silicristin, Silychristin A, Silycristin, Silymarin II
Nombre IUPAC (2R,3R)-3,5,7-trihidroxi-2-[(2R,3S)-7-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-3-(hidroximetil)-2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il]-2,3-dihidrocromeno-4-uno
SMILES COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silychristin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1213