Learn More
Alambre de plata, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver |
| Color | Plata |
| Aspecto | Silver-colored wire |
| Cantidad | 500 cm |
| Olor | Characteristic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈32,94g/m |