Learn More
Alambre de plata, 2,0 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11384188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Unit Size:
1000 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11384188 50 cm 50 cm
11364188 250 cm 250 cm
11374188 1000 cm 1000 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11384188 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041457.BW
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia., Hard
Cantidad 50 cm
Olor Characteristic
Peso ≈32.94g/m
Formulario Alambre, ≈32,94g/m, templado: duro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%