Learn More
Alambre de plata, 1,0 mm de diámetro, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Tamaño de la unidad:
1000 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387117 1000 cm 1000 cm
11367117 50 cm 50 cm
11377117 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011466.CD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 8,24 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 1000 cm
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈8,24g/m