Learn More
Alambre de plata, 0,64 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 m
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369488 2 m 2 metros
11359488 10 m 10 metros
11349488 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043325.G2
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: Aprox. 3,4 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored wire
Densidad 10.5g/cm3
Cantidad 2 m
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈3,4g/m, templado: suave