Learn More
Alambre de plata, 0,404 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver wire |
| Nombre de nota | 0.404mm (0.0159 in.) dia., Annealed |
| Cantidad | 100 m |
| Olor | Characteristic |
| Peso | ≈1.35g/m |
| Formulario | Alambre, ≈1,35g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |