Learn More
Alambre de plata, 0,25 mm (0,01 in) de diámetro, Premion™ , 99,9985% (base metálica)
Código de producto. 11337127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
25 m
100 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337127 25 m 25 metros
11317127 5 m 5 metros
11327127 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011468.G9
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,51 g/m² | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored wire
Densidad 10.5g/cm3
Cantidad 25 m
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,51g/m
RU– Solo para uso en investigación