Learn More
Alambre de plata, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466715 1 m 1 metro
15476715 5 m 5 metros
15486715 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15466715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045071.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Specifica
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 1 m
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, 0,203 mm de diámetro
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.