Learn More
Alambre de plata, 0,1 mm de diámetro, Premion™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
50 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387127 2 m 2 metros
11397127 10 m 10 metros
11377127 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011470.G2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) dia.
Cantidad 2 m
Olor Characteristic
Peso ≈0.08g/m
Formulario Alambre, ≈0,08g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Premion