Learn More
Alambre de plata, 0,127 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 m
100 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394178 25 m 25 metros
11384178 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041454.G9
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 25 m
Olor Characteristic
Peso ≈0.13g/m
Formulario Alambre, ≈0,13 g/m: Templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%