Learn More
Alambre de plata, 0,127 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver |
| Nombre de nota | Annealed |
| Densidad | 10.5g/cm3 |
| Cantidad | 100 m |
| Olor | Characteristic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9%, metal basis |
| Formulario | Alambre, ≈0,13g/m; templado: suave |