Learn More
Alambre de plata, 0,05 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
50 m
2 x 50 m
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490780 2 x 50 m paquete de 2
11470780 5 m 5 metros
11480780 50 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044461.J4
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver wire finds application in electronics. It is also used in speaker systems for their magnet wire in order to get the best sound available from their speakers. Further, it is used in jewelry making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Cantidad 2 x 50 m
Olor Characteristic
Peso ≈0.02g/m
Formulario Alambre, ≈0,02g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.99%