Learn More
Trifluorometanosulfonato de plata, TRC
Código de producto. 30409362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409362 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30409362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46510010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Trifluoromethanesulfonate
CAS 2923-28-6
Fórmula molecular CAgF3O3S
Cantidad 10 g
Sinónimo Trifluoro-methanesulfonic Acid Silver(1+) Salt, Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver Trifluoromethanesulphonate, Silver(1+) Triflate, Silver(1+) trifluoromethanesulfonate, Silver(I) Triflate, Silver(I) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Silver(1+) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC plata;trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 256.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.8571