Learn More
Trifluorometansulfonato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904351 100 g Frasco de vidrio 100 g
10700881 10 g Frasco de vidrio 10 g
10701071 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175201000
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-28-6
Fórmula molecular CAgF3O3S
Peso molecular (g/mol) 256.93
Número MDL MFCD00013226
Clave InChI QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
Nombre IUPAC plata;trifluorometanosulfonato
SMILES [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 356.0°C
Color Blanco a beige
Análisis elemental 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Ag
Cantidad 100 g
Índice Merck 09,302
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.92
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.