Learn More
Trifluoroacetato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391469 5 g 5 g
11381469 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013933.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.883 g/mol
Silver trifluoroacetate is used as a Lewis acid catalyst. It is used as an important raw material for the preparation of triethylsilyl trifloroacetate and triphenylmethyl trifluoroacetate. Further, it is used as a catalyst in the preparation of 4-iodoveratrole from veratrole by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2966-50-9
Fórmula molecular C2AgF3O2
Peso molecular (g/mol) 220.883
Número MDL MFCD00013199
Clave InChI KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
Nombre IUPAC plata;2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver trifluoroacetate
Punto de fusión 257°C to 260°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.88
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver trifluoroacetate