Learn More
Tiocianato de plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351998 10 g 10 g
11361998 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011897.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la preparación de tiocianatos no metálicos, reactivo analítico, en emulsiones fotográficas
Silver thiocyanate is applied in the preparation of nonmetallic thiocyanates, analytical reagent, in photographic emulsions and as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1701-93-5
Fórmula molecular CHAgNS
Peso molecular (g/mol) 166.954
Número MDL MFCD00003416
Clave InChI KFDDCZCFSUJOBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver 1+ ion thiocyanate ion
PubChem CID 16211904
Nombre IUPAC plata;ácido tiociánico
SMILES C(#N)S.[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver thiocyanate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto White crystals
Información de solubilidad Very slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,acetone,acid. Soluble in NH4OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.95