Learn More
Tetrafluoroborato de plata, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Tetrafluoroborate |
| CAS | 14104-20-2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | AgBF4 |
| Sinónimo | Silver Fluoborate','Silver Tetrafluoroborate, Boron Silver Fluoride (BAgF4), Silver Borofluoride, Silver Borofluoride AgBF4, Silver Fluoroborate, Silver Fluoroborate (AgBF4), Silver Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(I) Tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1 |
| SMILES | F[B](F)(F)(F)[Ag] |
| Nombre IUPAC | argentio(tetrafluoro)boro |
| Peso molecular (g/mol) | 194.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.908 |