Learn More
Tetrafluoroborato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468223 1 g Frasco de plástico 1 g
10296250 10 g Frasco de plástico 10 g
15740829 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10468223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197090010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14104-20-2
Fórmula molecular AgBF4
Peso molecular (g/mol) 194.67
Número MDL MFCD00003408
Clave InChI CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
SMILES [Ag+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver tetrafluoroborate
Nombre de nota 99%
Color Beige
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 43.92% min. (BF4)
Fórmula lineal AgBF4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC plata;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.67
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.