Learn More
WTW™ Kit de pruebas de reactivos de plata
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
- Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Púrpura de ftaleína |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales de la industria fotográfica y baños de galvanoplastia, control de producción |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | de 0,25 a 3,00 mg/l de Ag |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de magnesio (Mg) |