Learn More
Plata, técnica, SLR, alambre de metal, 1,2 mm de diámetro, Fisher Chemical
Código de producto. 10090330 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090330 10 g Tarro de cristal 10 GR
1 options
Código de producto. 10090330 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1010/45
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Plata
CAS 7440-22-4
Punto de fusión 960.5°C
Punto de ebullición 2212°C
Cantidad 10 g
Envase Tarro de cristal
Formulario Sólido
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.868g/mol