missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plata, técnica, SLR, lámina de metal, 0,1 mm de grosor, aprox. 10 g, Fisher Chemical

Código de producto. 10734961 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734961 10 g Recipiente de plástico 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10734961 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0880/90
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Plata
CAS 7440-22-4
Punto de fusión 960.5°C
Punto de ebullición 2212°C
Cantidad 10 g
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.868g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.