Learn More
Sulfuro de plata, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442277 25 g 25 g
15432277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045458.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is used as photosensitizer in photography, anti-bacterial and anti-microbial agents. It is also useful as qualitative inorganic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21548-73-2
Fórmula molecular Ag2S
Peso molecular (g/mol) 247.80
Número MDL MFCD00003406
Clave InChI XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sulfide
Punto de fusión 825°C
Color Gris a negro
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,8530
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.8
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 7.317 g/mL