Learn More
Sulfato de plata, TRC
Código de producto. 30240550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240550 50 g 50 g
30240652 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46506050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2O4S
Peso molecular (g/mol) 311.8
Sinónimo Disilver Monosulfate, Disilver Sulfate, Disilver(1+) Sulfate, Silver SulfateSilver Sulfate (Ag2SO4), Sulfuric Acid Disilver Salt, Sulfuric Acid Silver Salt (1:2);
Nombre IUPAC diplata; sulfato
SMILES [Ag+].[Ag+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Sulfate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.7619