Learn More
Solución de sulfato de plata 5 % (p/v) (d = 1,84) en ácido sulfúrico, para COD, Fisher Chemical
Código de producto. 10030230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10030230 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10030230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7410/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Número MDL 3407
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diplata; sulfato
Peso molecular (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 1
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.