Learn More
Silver Sulfate Solution 1% (w/v) (d=1.84) In Sulfuric Acid, for COD, Fisher Chemical™
Código de producto. 10284050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284050 2.5 L 2.50 LT
12626727 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7400/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Número MDL 3407
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
Nombre IUPAC diplata; sulfato
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 1
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver (I) sulfate solution 1% w/v in sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, disilver(1+) salt