Learn More
Sulfato de plata, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15690950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690950 100 g 100 g
15600960 25 g 25 g
15610960 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 10229100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Número MDL MFCD00003407
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
Nombre IUPAC diplata; sulfato
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Sulfate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ag2SO4
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.8g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.
Olor Odorless
Envase Plastic Bottle