Learn More
Sulfato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10774381 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774381 100 g Tarro de cristal 100 GR
10090340 25 g Tarro de cristal 25 GR
11448822 500 g Frasco de vidrio ámbar 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774381 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1400/48
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Número MDL 3407
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
Nombre IUPAC ácido sulfúrico disilver(1+)
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1085°C
Punto de fusión 652°C
Color Blanco
pH 5 to 6
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.