Learn More
Sulfato de plata, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13266309 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13266309 100 g 100 g
13226309 10 g 10 g
13256309 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13266309 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194071000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
Nombre IUPAC diplata;sulfato
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1085.0°C
Nombre del producto químico o material Silver sulfate
Punto de fusión 652.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Índice Merck 15,8668
Información de solubilidad Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh, nitric acid and sulfuric acid, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.