Learn More
Silver sulfate, 97+%
Código de producto. 15453137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453137 25 g 25 g
15443137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16324.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disilver(1+) sulfuric acid
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1085°C (decomposition)
Punto de fusión 657°C
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, disilver(1+) salt