Learn More
Sulfato de plata, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1085.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Silver sulfate |
| Punto de fusión | 652.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
| Densidad | 1.84g/mL |
| Fórmula lineal | Ag2SO4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silver sulfate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver sulfate