Learn More
Sulfadiazina de plata, Mikromol™
Código de producto. 17970456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970456 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17970456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1420.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfadiazina de plata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Nombres de analitos o componentes Silver Sulfadiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Nombre IUPAC plata;(4-aminofenil)sulfonil-pirimidin-2-ilazanida
Peso molecular (g/mol) 357.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355,9497 g/mol