Learn More
Sulfadiazina de plata, LoGiCal
Código de producto. 30461131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461131 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461131 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1420.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Nombres de analitos o componentes Silver Sulfadiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Nombre IUPAC plata;(4-aminofenil)sulfonil-pirimidin-2-ilazanida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 357.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355,9497 g/mol