Learn More
Sulfadiazina de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15579493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15579493 25 g 25 g
15569493 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15579493 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459650250
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22199-08-2
Fórmula molecular C10H9AgN4O2S
Peso molecular (g/mol) 357.14
Clave InChI UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfadiazine, sulfadiazine silver, flamazine, silver sulphadiazine, silvadene, sulfadiazine silver salt, dermazin, thermazene, silver sulfadiazinate, sulfadiazine, silver
PubChem CID 441244
ChEBI CHEBI:9142
Nombre IUPAC plata;(4-aminofenil)sulfonil-pirimidin-2-ilazanida
SMILES C1=CN=C(N=C1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sulfadiazine
Punto de fusión 285.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.14
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfadiazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.