Learn More
Sulfadiazina de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15569493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15569493 5 g 5 g
15579493 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15569493
Marca: Thermo Scientific Acros 459650050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22199-08-2
Fórmula molecular C10H9AgN4O2S
Peso molecular (g/mol) 357.14
Clave InChI UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfadiazine, sulfadiazine silver, flamazine, silver sulphadiazine, silvadene, sulfadiazine silver salt, dermazin, thermazene, silver sulfadiazinate, sulfadiazine, silver
PubChem CID 441244
ChEBI CHEBI:9142
Nombre IUPAC plata;(4-aminofenil)sulfonil-pirimidin-2-ilazanida
SMILES C1=CN=C(N=C1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sulfadiazine
Punto de fusión 285.0°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.14
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfadiazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.