Learn More
Solución estándar de plata, para AAS, 1 mg/ml de Ag en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10226540 500 mL 500 ML
10174400 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196305000
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Líquido
Fórmula molecular AgNO3
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00003414
Color Incolora
Punto de fusión -3.0°C
Índice Merck 15, 8657
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.87
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Silvernitrate