Learn More
Objetivo de pulverización de plata, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver sputtering target |
| Nombre de nota | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| CAS | 7440-22-4 |
| Formulario | Disco de metal laminado de ∽ 153 gramos |
| Olor | Characteristic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Ag |
| Número MDL | MFCD00003397 |
| Sinónimo | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
| Mostrar más |