Learn More
Objetivo de pulverización de plata, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454855 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15454855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041264.KS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-22-4
Olor Characteristic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Porcentaje de pureza 99.99%