Learn More
Carga de plata, 1-5 mm, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306578 10 g 10 g
11396568 50 g 50 g
11316578 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012186.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver shot
Nombre de nota 1 to 5mm (0.04 to 0.2 in.)
Cantidad 10 g
Olor Characteristic
Formulario Granalla
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion